Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hexaammincobalt(III)chlorid 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A15470.14 A15470.22 A15470.36
A15470.14EA 47.9 EUR InStock
A15470.14 A15470.22 A15470.36
Hexaammincobalt(III)chlorid 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Purity: 99% CAS No.: 10534-89-1 Molecular Formula: H18Cl3CoN6 Formula Weight: 267.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4675 MDL No.: MFCD00036304


Formel: H₁₈CoCl₃N₆
Dichte: 1,71
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036304
CAS-Nummer: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 14,4675
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge