Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylacrylat ≥99% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)

A15493.AE A15493.AP
A15493.AEEA 31.2 EUR InStock
A15493.AE A15493.AP
Ethylacrylat ≥99% stabilisiert
Ethylacrylat
Stabilized with ca 20 ppm 4-methoxyphenol

Purity: 99% CAS No.: 140-88-5 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4060 Odour: Pungent Melting Point: -71° Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 773866 Merck Reference: 14,3759 UN No.: 1917 MDL No.: MFCD00009188


Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C
Melting Pt: –71 °C
Dichte: 0.924
Flash-Pt: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009188
CAS-Nummer: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3759
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..