Phthalid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15516.22 A15516.36
A15516.22EA 33.2 EUR InStock
A15516.22 A15516.36
Phthalid ≥98%
Phthalid
Purity: 98+% CAS No.: 87-41-2 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 152°(305°F) Melting Point: 72-75° Boiling Point: 289-291° Beilstein Reference: 114632 MDL No.: MFCD00005906
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 289…291 °C
Melting Pt: 72…75 °C
Dichte: 1.1
Flash-Pt: 152 °C (305 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005906
CAS-Nummer: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge