Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Difluorpyridin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A15522.06 A15522.14 A15522.22
A15522.06EA 39 EUR InStock
A15522.06 A15522.14 A15522.22
2,6-Difluorpyridin ≥98%
2,6-Difluoropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 1513-65-1 Molecular Formula: C5H3F2N Formula Weight: 115.08 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Characteristic Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1422549 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006227


Formel: C₅H₃F₂N
Siedepunkt: 123…124 °C
Dichte: 1,268
Flash-Pt: 33 °C (91 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006227
CAS-Nummer: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge