2-Thiophensulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15553.06 A15553.14
A15553.06EA 62.7 EUR InStock
A15553.06 A15553.14
2-Thiophensulfonylchlorid ≥97%
2-Thiophensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 16629-19-9 Molecular Formula: C4H3ClO2S2 Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 80-81°/1mm Beilstein Reference: 123536 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005426
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182.65 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 29…31 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005426
CAS-Nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge