Methylcyanacetat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
A15555.0BEA 116 EUR InStock
A15555.0B A15555.22 A15555.30 A15555.36
Methylcyanacetat ≥99%
Methylcyanacetat
Purity: 99% CAS No.: 105-34-0 Molecular Formula: NCCH2CO2CH3 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Mild Melting Point: -23° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 773945 MDL No.: MFCD00001939
Formel: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Melting Pt: –23 °C
Dichte: 1.127
Flash-Pt: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001939
CAS-Nummer: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge