Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(II)sulfid, tech.

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A15569.0B A15569.0I A15569.30
A15569.0BEA 109 EUR InStock
A15569.0B A15569.0I A15569.30
Eisen(II)sulfid, tech.
Eisen(II)sulfid
CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013


Formel: FeS
Melting Pt: 1195 °C
Dichte: 4,74
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011013
CAS-Nummer: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4058
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge