4-Fluoranilin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15597.14 A15597.22 A15597.36
A15597.14EA 22.5 EUR InStock
A15597.14 A15597.22 A15597.36
4-Fluoranilin ≥99%
4-Fluoranilin
Purity: 99% CAS No.: 371-40-4 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Recognizable Melting Point: -2° Boiling Point: 186-187° Beilstein Reference: 742030 Merck Reference: 14,4169 UN No.: 2941 MDL No.: MFCD00007829
Formel: C₆H₆FN
MW: 111.12 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.158
Flash-Pt: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04196
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge