Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Laurinaldehyd 95% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

A15611.22 A15611.36
A15611.22EA 57.3 EUR InStock
A15611.22 A15611.36
Laurinaldehyd 95% stabilisiert
Laurinaldehyd
Stabilized

Purity: 95% CAS No.: 112-54-9 Molecular Formula: CH3(CH2)10CHO Formula Weight: 184.32 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.435 Melting Point: 12° Boiling Point: 184-186°/100mm Beilstein Reference: 1703917 MDL No.: MFCD00007017


Formel: C₁₂H₂₄O
Siedepunkt: 184…186 °C (100 mmHg)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 0,835
Flash-Pt: 101 °C (214 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007017
CAS-Nummer: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge