Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hydroxy-m-anisaldehyd ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 24.3 EUR InStock
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-m-anisaldehyd ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322


Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 265…266 °C
Melting Pt: 40…42 °C
Dichte: 1.2039 g/cm³ (45 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003322
CAS-Nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge