Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylanthranilat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A15681.0B A15681.30 A15681.36
A15681.0BEA 68.6 EUR InStock
A15681.0B A15681.30 A15681.36
Methylanthranilat ≥99%
Methylanthranilat
Purity: 99% CAS No.: 134-20-3 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 123°(253°F) Physical Form: Liquid Density: 1.170 Refractive Index: 1.5830 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 24° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 606965 Merck Reference: 14,6020 MDL No.: MFCD00007710


Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Melting Pt: 24
Dichte: 1.170
Flash-Pt: 123 °C (253 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007710
CAS-Nummer: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge