5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15754.03 A15754.06
A15754.03EA 21.1 EUR InStock
A15754.03 A15754.06
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol 97%
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 10199-50-5 Molecular Formula: C10H11N3 Formula Weight: 173.22 Odour: Odourless Melting Point: 124-130° Beilstein Reference: 743807 MDL No.: MFCD00067874
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Melting Pt: 124…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067874
CAS-Nummer: 10199-50-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge