2,2′-Bipyridin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15782.14 A15782.22 A15782.36
A15782.14EA 75.9 EUR InStock
A15782.14 A15782.22 A15782.36
2,2′-Bipyridin ≥99%
2,2'-Bipyridyl
Purity: 99+% CAS No.: 366-18-7 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Flash Point: 121°(249°F) Melting Point: 70° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 113089 Merck Reference: 14,3347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006212
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 272…273 °C
Melting Pt: 70 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Flash-Pt: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge