Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quercetin dihydrate 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15807.22 A15807.14 A15807.36
A15807.22EA 149 EUR InStock
A15807.22 A15807.14 A15807.36
Quercetin dihydrate 97%
Quercetin dihydrate
Purity: 97% CAS No.: 6151-25-3 Molecular Formula: C15H10O7.2H2O Formula Weight: 338.28 (302.25anhy) Odour: Odourless Melting Point: 310-315° Beilstein Reference: 317313 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00149487

Applications: Inhibitor of protein tyrosine kinase


Formel: C₁₅H₁₄O₉
MW: 338.268 g/mol
Melting Pt: 310…315 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149487
CAS-Nummer: 6151-25-3
EINECS: 204-187-1
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge