Brij® 35
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15809.30 A15809.0B A15809.0I
A15809.30EA 28.1 EUR InStock
A15809.30 A15809.0B A15809.0I
Brij® 35
Brij® 35
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199.56 g/mol
Melting Pt: ∼ 35…40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080891
CAS-Nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge