tert-Butylchloracetat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15833.14 A15833.22 A15833.36
A15833.14EA 29.4 EUR InStock
A15833.14 A15833.22 A15833.36
tert-Butylchloracetat ≥98%
tert-Butylchloracetat
Purity: 98% CAS No.: 107-59-5 Molecular Formula: C6H11ClO2 Formula Weight: 150.61 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.4230 Odour: Ester-like Boiling Point: 155° Beilstein Reference: 1753006 Merck Reference: 14,1563 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00000930
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Siedepunkt: 155 °C
Dichte: 1,053
Flash-Pt: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000930
CAS-Nummer: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1563
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge