Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,8-Diaminonaphthalin 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15966.18 A15966.0B A15966.30
A15966.18EA 49.2 EUR InStock
A15966.18 A15966.0B A15966.30
1,8-Diaminonaphthalin 97%
1,8-Diaminonaphthalin
Purity: 97% CAS No.: 479-27-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 205°/12mm Beilstein Reference: 742841 Merck Reference: 14,6372 MDL No.: MFCD00004033


Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 61…65 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 195 °C (383 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
Merck Index: 12,06459
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge