Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzol 95% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Stabilization: 500 ppm Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)

A15974.03 A15974.06 A15974.14
A15974.03EA 26.9 EUR InStock
A15974.03 A15974.06 A15974.14
1,3,5-Trimethyl-2-vinylbenzol 95% stabilisiert
2,4,6-Trimethylstyrene
Stab. with 500ppm 4-tert-butylcatechol

Purity: 95% CAS No.: 769-25-5 Molecular Formula: C11H14 Formula Weight: 146.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 208-209° Beilstein Reference: 1904365 MDL No.: MFCD00008613


Formel: C₁₁H₁₄
MW: 146.23 g/mol
Siedepunkt: 208…209 °C
Dichte: 0.908
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008613
CAS-Nummer: 769-25-5
EINECS: 212-205-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge