Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlor-4-fluorbenzonitril ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15987.06 A15987.14
A15987.06EA 52.7 EUR InStock
A15987.06 A15987.14
3-Chlor-4-fluorbenzonitril ≥98%
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 117482-84-5 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 4740501 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015431


Formel: C₇H₃ClFN
Siedepunkt: 135 °C (65 mmHg)
Melting Pt: 68…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015431
CAS-Nummer: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge