Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Bromtetradecan ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A16082.0E A16082.22 A16082.36
A16082.0EEA 344 EUR InStock
A16082.0E A16082.22 A16082.36
1-Bromtetradecan ≥98%
1-Bromtetradecan
Purity: 98% CAS No.: 112-71-0 Molecular Formula: CH3(CH2)13Br Formula Weight: 277.30 Flash Point: 158°(316°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: 4-6° Boiling Point: 175-178°/20mm Beilstein Reference: 1742640 MDL No.: MFCD00000228


Formel: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 277.29 g/mol
Siedepunkt: 175…178 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 4…6 °C
Dichte: 1.018
Flash-Pt: 158 °C (316 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000228
CAS-Nummer: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge