Tributylphosphat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16084.0J A16084.AK A16084.AU A16084.PI
A16084.0JEA 166 EUR InStock
A16084.0J A16084.AK A16084.AU A16084.PI
Tributylphosphat ≥98%
Tributylphosphat
Purity: 98% CAS No.: 126-73-8 Molecular Formula: C12H27O4P Formula Weight: 266.32 Flash Point: 152°(305°F) Physical Form: Liquid Density: 0.977 Refractive Index: 1.4240 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -80° Boiling Point: 155-156°/10mm Beilstein Reference: 1710584 Merck Reference: 14,9618 MDL No.: MFCD00009436
Formel: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266.32 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.977
Flash-Pt: 152 °C (305 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009436
CAS-Nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=bf322b8b9958c325b9375a352e989fa54330cd72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge