Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Lysin Dihydrochlorid ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A16127.14 A16127.22
A16127.14EA 35 EUR InStock
A16127.14 A16127.22
L(+)-Lysin Dihydrochlorid ≥99%
L(+)-Lysin Dihydrochlorid
Purity: 99% CAS No.: 657-26-1 Molecular Formula: C6H14N2O2.2HCl Formula Weight: 219.11 Melting Point: 202-206° Beilstein Reference: 4539715 Merck Reference: 14,5636 MDL No.: MFCD00066389


Formel: C₆H₁₆Cl₂N₂O₂
Melting Pt: 202…206 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066389
CAS-Nummer: 657-26-1
EINECS: 211-518-3
Merck Index: 14,5636
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge