(±)-3-Chlor-1,2-propandiol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A16143.0E A16143.30 A16143.36
A16143.0EEA 123 EUR InStock
A16143.0E A16143.30 A16143.36
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol ≥98%
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Purity: 98% CAS No.: 96-24-2 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.4800 Melting Point: -40° Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 635684 Merck Reference: 14,2145 UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00004712
Formel: C₃H₇ClO₂
MW: 110.54 g/mol
Siedepunkt: 213 °C
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.322
Flash-Pt: 137 °C (278 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004712
CAS-Nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
Merck Index: 13,02164
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge