Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glyoxal 40% (w/w) in wässriger Lösung

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A16144.0D A16144.0F A16144.AE A16144.AP
A16144.0DEA 320 EUR InStock
A16144.0D A16144.0F A16144.AE A16144.AP
Glyoxal 40% (w/w) in wässriger Lösung
Glyoxal
CAS No.: 107-22-2 Molecular Formula: C2H2O2 Formula Weight: 58.04 Refractive Index: 1.4090 Melting Point: -14° Boiling Point: 104° Merck Reference: 14,4509 MDL No.: MFCD00006957


Formel: C₂H₂O₂
Siedepunkt: 104 °C
Melting Pt: –14 °C
Dichte: 1,271
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006957
CAS-Nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Merck Index: 14,4509
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge