Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16203.30 A16203.0B A16203.0I
A16203.30EA 38.9 EUR InStock
A16203.30 A16203.0B A16203.0I
Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥98%
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Purity: 98+% CAS No.: 6046-93-1 Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O Formula Weight: 199.65 (181.64anhy) Physical Form: Powder Density: 1.882 Appearance: Blue-green Odour: Odourless pH: 5.2-5.5 Melting Point: 115° Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149570
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Melting Pt: 115 °C
Dichte: 1,882
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge