Vitamin A acetat in Gelatine, 500,000 I.U./g
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16237.14 A16237.22 A16237.36
A16237.14EA 31 EUR InStock
A16237.14 A16237.22 A16237.36
Vitamin A acetat in Gelatine, 500,000 I.U./g
alle-trans-Retinylacetat
CAS No.: 127-47-9 Beilstein Reference: 1915439 Merck Reference: 14,10013 MDL No.: MFCD00019413
Formel: C₂₂H₃₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00019413
CAS-Nummer: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Merck Index: 14,10013
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge