Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vinylacetat ≥99% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)

A16247.0F A16247.AE A16247.AP
A16247.0FEA 62 EUR InStock
A16247.0F A16247.AE A16247.AP
Vinylacetat ≥99% stabilisiert
Vinylacetat
Stabilized with 8-12 ppm hydroquinone

Purity: 99% CAS No.: 108-05-4 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -8°(18°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.932 Refractive Index: 1.3960 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -100° Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 1209327 Merck Reference: 14,9992 UN No.: 1301 MDL No.: MFCD00008713


Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 72…73 °C
Melting Pt: –100 °C
Dichte: 0,932
Flash-Pt: –8 °C (18 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008713
CAS-Nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9992
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge