Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-Maltose Monohydrat 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A16266.22 A16266.36
A16266.22EA 42.1 EUR InStock
A16266.22 A16266.36
D(+)-Maltose Monohydrat 95%
D(+)-Maltose Monohydrat
Purity: 95% CAS No.: 6363-53-7 Molecular Formula: C12H22O11.H2O Formula Weight: 360.32 (342.30anhy) Melting Point: ca 120° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether Beilstein Reference: 5784659 Merck Reference: 14,5714 Optical Rotation: +130° (c=2 in water, 24h) MDL No.: MFCD00149343


Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Melting Pt: ∼ 120 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149343
CAS-Nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 14,5714
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge