Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumfluorid 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A16279.22 A16279.36
A16279.22EA 25.3 EUR InStock
A16279.22 A16279.36
Ammoniumfluorid 96%
Ammonium fluoride
Purity: 96% CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: FH4N Formula Weight: 37.04 Odour: Odourless Merck Reference: 14,522 MDL No.: MFCD00011423


Formel: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Melting Pt: 160
Dichte: 1.01
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,522
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge