Kanadabalsam, natürlich gefiltert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16289.14 A16289.22 A16289.36
A16289.14EA 35.8 EUR InStock
A16289.14 A16289.22 A16289.36
Kanadabalsam, natürlich gefiltert
Canada balsam
CAS No.: 8007-47-4 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5230 Merck Reference: 14,946 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00132800
Mounting medium for microscopy
Dichte: 0,99
Flash-Pt: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132800
CAS-Nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,946
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge