Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A16317.06 A16317.14 A16317.22
A16317.06EA 45.9 EUR InStock
A16317.06 A16317.14 A16317.22
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate 97%
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate
Purity: 97% CAS No.: 149022-15-1 Molecular Formula: C8H9N3S.HCl.xH2O Formula Weight: 215.71(anhy) Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 3571041 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00149370


Formel: C₈H₉N₃S
MW: 215.70 g/mol (anhy)
Melting Pt: ∼ 275 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149370
CAS-Nummer: 149022-15-1
EINECS: 238-428-7
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge