Kaliumbromid 99
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16339.0B A16339.0I A16339.22 A16339.30 A16339.36 A16339.A4
A16339.0BEA 73.9 EUR InStock
A16339.0B A16339.0I A16339.22 A16339.30 A16339.36 A16339.A4
Kaliumbromid 99
Kaliumbromid
Purity: 99+% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Refractive Index: 1.559 Odour: Odourless Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Formel: KBr
MW: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435 °C
Melting Pt: 730
Dichte: 2.75
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge