3,5-Dinitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16502.0B A16502.30
A16502.0BEA 182 EUR InStock
A16502.0B A16502.30
3,5-Dinitrobenzoesäure ≥98%
3,5-Dinitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 99-34-3 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 1914286 Merck Reference: 14,3276 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007253
Formel: C₇H₄N₂O₆
Melting Pt: 204…208 °C
Dichte: 1,680
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,3276
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge