Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylcarbamat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A16523.18 A16523.22 A16523.36
A16523.18EA 24.2 EUR InStock
A16523.18 A16523.22 A16523.36
Methylcarbamat ≥99%
Methylcarbamat
Purity: 99% CAS No.: 598-55-0 Molecular Formula: H2NCO2CH3 Formula Weight: 75.07 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 54-56° Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 635779 Merck Reference: 14,6036 MDL No.: MFCD00007964


Formel: C₂H₅NO₂
Siedepunkt: 176…178 °C
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: 1,140
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007964
CAS-Nummer: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 14,6036
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge