Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% in 2-Ethylhexansäure
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16560.18 A16560.30
A16560.18EA 76.6 EUR InStock
A16560.18 A16560.30
Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% in 2-Ethylhexansäure
Chromium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 3444-17-5 Molecular Formula: C24H45CrO6 Formula Weight: 481.62 Odour: Weak, characteristic MDL No.: MFCD00014005
Formel: C₂₄H₄₅CrO₆
MW: 481.607 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014005
CAS-Nummer: 3444-17-5
EINECS: 222-357-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge