1,2,3,4-Butantetracarbonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A16612.22 A16612.36
A16612.22EA 62.1 EUR InStock
A16612.22 A16612.36
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure ≥98%
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 1703-58-8 Molecular Formula: C8H10O8 Formula Weight: 234.16 Melting Point: ca 190-195° dec. Beilstein Reference: 1729167
Formel: C₈H₁₀O₈
MW: 234.16 g/mol
Siedepunkt: 460
Melting Pt: ∼190…195 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002722
CAS-Nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge