Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

β-Alanin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A16665.0B A16665.0I A16665.30
A16665.0BEA 94.8 EUR InStock
A16665.0B A16665.0I A16665.30
β-Alanin ≥98%
β-Alanin
Purity: 98% CAS No.: 107-95-9 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Physical Form: Cryst powder Density: 1.437 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 906793 Merck Reference: 14,205 MDL No.: MFCD00008200


Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 201
Melting Pt: ∼ 205 °C (Zers.)
Dichte: 1.437
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-Nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..