2',3'-Difluoracetophenon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16786.06 A16786.14
A16786.06EA 77 EUR InStock
A16786.06 A16786.14
2',3'-Difluoracetophenon ≥97%
2',3'-Difluoracetophenon
Purity: 97% CAS No.: 18355-80-1 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Refractive Index: 1.4890 Odour: Characteristic Boiling Point: 84-85°/20mm Beilstein Reference: 2963572 MDL No.: MFCD00061274
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 84…85 °C (20 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061274
CAS-Nummer: 18355-80-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge