Acetylthiocholiniodid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A16802.06 A16802.03 A16802.14
A16802.06EA 90.5 EUR InStock
A16802.06 A16802.03 A16802.14
Acetylthiocholiniodid ≥98%
Acetylthiocholiniodid
Purity: 98% CAS No.: 1866-15-5 Molecular Formula: CH3COSCH2CH2N(CH3)3I Formula Weight: 289.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 3916578 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011819
Formel: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 289.18 g/mol
Melting Pt: 205…209 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011819
CAS-Nummer: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge