Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A1691.1000
A1691.1000EA 63.6 EUR InStock
A1691.1000
Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
50x Lösung aus 20 M Tris, 1 M Eisessigsäure und 0.5 mM EDTA-Na2; pH 8,5 ±0,2.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge