Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Xylit ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A16944.22 A16944.36
A16944.22EA 37.7 EUR InStock
A16944.22 A16944.36
Xylit ≥99%
Xylit
Purity: 99% CAS No.: 87-99-0 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1720523 Merck Reference: 14,10085 MDL No.: MFCD00064292


Formel: C₅H₁₂O₅
Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 92…96 °C
Dichte: 1,515
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064292
CAS-Nummer: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 14,10085
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge