L(+)-Asparaginsäure
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A1701.1000
A1701.1000EA 99.2 EUR InStock
A1701.1000
L(+)-Asparaginsäure
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Siedepunkt: 311
Melting Pt: 251
Dichte: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge