5-Hydroxy-1-tetralon ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17034.06 A17034.14
A17034.06EA 183 EUR InStock
A17034.06 A17034.14
5-Hydroxy-1-tetralon ≥99%
5-Hydroxy-1-tetralon
Purity: 99% CAS No.: 28315-93-7 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 209-211° Beilstein Reference: 2437410
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Melting Pt: 209…211 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001693
CAS-Nummer: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge