Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutaminsäure

Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A1704.9010 A1704.1000
APLIA1704.9010EA 0 EUR InStock
APLIA1704.9010 A1704.1000
L(+)-Glutaminsäure
L(+)-Glutaminsäure


Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 325
Melting Pt: 160
Dichte: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=fdb021cd4468aa68a6e5186d44249b5e605f4aed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge