Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromkresolgrün

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A17090.06 A17090.14
A17090.06EA 35.6 EUR InStock
A17090.06 A17090.14
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.02 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874


Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698.02 g/mol
Melting Pt: ∼ 225 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=9cc90ce808d027d537b6737325096d61ce3a7e1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge