Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N'-Diisopropylethylendiamin 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A17114.14 A17114.22
A17114.14EA 122 EUR InStock
A17114.14 A17114.22
N,N'-Diisopropylethylendiamin 97%
N,N'-Diisopropylethylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 4013-94-9 Molecular Formula: C8H20N2 Formula Weight: 144.26 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4289 Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 1735571 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008864


Formel: C₈H₂₀N₂
MW: 144.26 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C
Dichte: 0.798
Flash-Pt: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008864
CAS-Nummer: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge