1,4-Di-tert-butylbenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 49.1 EUR InStock
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-tert-butylbenzol ≥98%
1,4-Di-tert-butylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 1012-72-2 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 236° MDL No.: MFCD00008836
Formel: C₁₄H₂₂
Siedepunkt: 236 °C
Melting Pt: 75…79 °C
Dichte: 0,985
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008836
CAS-Nummer: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge