myo-Inosit
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A1716.0250
A1716.0250EA 151 EUR InStock
A1716.0250
myo-Inosit
myo-Inosit
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 210 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge