2-Methylbenzimidazol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17290.0B A17290.18 A17290.30
A17290.0BEA 524 EUR InStock
A17290.0B A17290.18 A17290.30
2-Methylbenzimidazol ≥98%
2-Methylbenzimidazol
Purity: 98% CAS No.: 615-15-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 174-178° Beilstein Reference: 112264
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 174…178 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005598
CAS-Nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge