Cyclohexylammoniumchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17308.22 A17308.36
A17308.22EA 27.1 EUR InStock
A17308.22 A17308.36
Cyclohexylammoniumchlorid ≥98%
Cyclohexylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 4998-76-9 Molecular Formula: C6H13N.HCl Formula Weight: 135.64 Odour: Odourless Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 3613002 MDL No.: MFCD00050540
Formel: C₆H₁₃N
MW: 135.64 g/mol
Melting Pt: 206…209 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050540
CAS-Nummer: 4998-76-9
EINECS: 225-661-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge